Learn More
Fisherbrand™ Viales headspace de vidrio con rosca de precisión
Código de producto. 11526114 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
10,8 ml
20,6 ml
< 20,6/ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 11526114
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponible en fondo plano o redondo.
  • Fondo plano
  • Cuello de rosca o para encapsular DIN con parte superior biselada o plana
  • Vidrio transparente o ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 22,5 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 10,8 ml
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Estilo de cuello Rosca de precisión
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) <800 μl
Volumen de trabajo (métrico) 8 ml
Estilo de la base Fondo redondo
Altura (métrico) 46 mm
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND18
Marking Spot No