Learn More
Fisherbrand™ Viales headspace de vidrio con rosca de precisión
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
10,8 ml
20,6 ml
< 20,6/ml
Color:
Transparente
Ámbar
missing translation for 'unitSize'
paquete de 100
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 22,5 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 20,6 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Headspace |
| Estilo de cuello | Rosca de precisión |
| Tipo de empaquetado | CleanPack, caja de polipropileno |
| Volumen residual (métrico) | <800 μl |
| Volumen de trabajo (métrico) | 18 mL |
| Estilo de la base | Fondo redondo |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur