Learn More
Heidolph Instruments Inserto calefactor de 50 ml
Suitable for heating round bottom flasks
121.00€ - 205.00€
Especificaciones
Tensión | 100/230 V |
---|---|
Recubrimiento | Flouropolímero compuesto por PTFE, PFA y FEP |
Material | Aluminio 6082 HE30 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11731659
|
Heidolph Instruments
505-80061-00 |
10 ml |
125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10319943
|
Heidolph Instruments
505-80062-00 |
25 ml |
121.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10432915
|
Heidolph Instruments
505-80065-00 |
150 ml |
205.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10617974
|
Heidolph Instruments
505-80063-00 |
50 mL |
121.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For optimal use it is recommended that you also purchase a Multi-Well holder and safety lifting handles
- The maximum temperature for continuous use is 260°C
- To measure this precisely with a temperature sensor, a small hole is provided on one side of the Heat-On Block
Especificaciones
100/230 V | |
Flouropolímero compuesto por PTFE, PFA y FEP | |
Aluminio 6082 HE30 |