Learn More
Heidolph Instruments Soportes multipocillos con calentamiento
Este exclusivo soporte multipocillos está diseñado para sostener uno o dos insertos para frascos que también cuenta con lados recortados para su uso con dos o tres frascos para el cuello y acepta las asas de elevación de seguridad opcionales.
Marca: Heidolph Instruments 505-80060-00
Detalles adicionales : Peso : 0.69200kg
Descripción
- Este exclusivo soporte de múltiples pozos está diseñado para sostener uno o dos insertos para frascos (solo admite un inserto de 150 ml).
- Los insertos están disponibles para matraces de 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml y 150 ml.
- Los insertos para frascos también tienen lados recortados para usarlos con dos o tres frascos con cuello y aceptan las asas de seguridad opcionales para levantarlos.
Especificaciones
Soporte para varios pocillos | |
260°C | |
Fluoropolímero |
500°F | |
Block Adapter |