Learn More
Keystone Cleanroom Products Sobres de esterilización por vapor Tyvek™ con sellado por calor
Heat Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches provide a strong barrier from microbial contamination.
Marca: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKHS1212
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Gran opción para piezas de equipo pesadas, con bordes afilados o envases que requieren que requieren desinfección de superficies después de la esterilización
- La película flexible a base de DuPont Tyvek™/poliéster no deja pelusas, es resistente a la humedad y a las perforaciones, es extremadamente resistente y está diseñada para esterilizarse en autoclave
- El lado de Tyvek™ ofrece una alta transpirabilidad al mismo tiempo que proporciona una excelente barrera contra la contaminación microbiana
- El lado de la película transparente ofrece una claridad excelente junto con la resistencia y la durabilidad
- Se debe sellar con calor y cerrar con un impulso validable o un sellador térmico de banda continua
- Cada sobre tiene un indicador de proceso CLASE A, que cambia de rosa a marrón oscuro cuando se expone al vapor
- Cuando se abren los sellos despegables, prácticamente no se generan partículas en el aire
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Funciona con selladores de banda continua y de pulso
Especificaciones
Autoclave Bag | |
Certificado de conformidad (COC) | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Non-sterile | |
500/paq. | |
12 in. | |
12 in. |
Esterilizable en autoclave | |
Sello térmico | |
Single-use | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Yes | |
12 x 12 in | |
30.5 cm | |
30.5 cm |
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Sobres de esterilización por vapor Tyvek™ con sellado por calor > (81 x 30 cm (12 x 12 pulgadas))
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido