Learn More
Keystone Cleanroom Products Sobres de esterilización por vapor Tyvek™ con sellado por calor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17797807 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
3 x 8 in
6 x 3 in
8 x 6 in
10 x 8 in
12 x 6 in
15 x 8 in
4 x 15 in
6 x 25 in
12 x 12 in
17 x 12 in
17 x 16 in
18 x 12 in
18 x 24 in
20 x 10 in
22 x 18 in
24 x 12 in
24 x 24 in
30 x 10 in
30 x 24 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17797807 20 x 10 in paquete de 500
17717807 6 x 3 in paquete de 1000
17747807 8 x 6 in paquete de 500
17757807 12 x 6 in paquete de 500
17777807 10 x 8 in paquete de 500
17787807 15 x 8 in paquete de 500
17707817 30 x 10 in paquete de 500
17717817 12 x 12 in paquete de 500
17727817 17 x 12 in paquete de 500
17737817 18 x 12 in paquete de 500
17747817 24 x 12 in paquete de 500
17757817 17 x 16 in paquete de 500
17767817 22 x 18 in paquete de 500
17777817 18 x 24 in paquete de 250
17787817 24 x 24 in paquete de 250
17797817 30 x 24 in paquete de 250
17737807 4 x 15 in paquete de 500
17767807 6 x 25 in paquete de 500
17727807 3 x 8 in paquete de 500
19 options
Código de producto. 17797807
Marca: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKHS1020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Heat Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches provide a strong barrier from microbial contamination.
  • Gran opción para piezas de equipo pesadas, con bordes afilados o envases que requieren que requieren desinfección de superficies después de la esterilización
  • La película flexible a base de DuPont Tyvek™/poliéster no deja pelusas, es resistente a la humedad y a las perforaciones, es extremadamente resistente y está diseñada para esterilizarse en autoclave
  • El lado de Tyvek™ ofrece una alta transpirabilidad al mismo tiempo que proporciona una excelente barrera contra la contaminación microbiana
  • El lado de la película transparente ofrece una claridad excelente junto con la resistencia y la durabilidad
  • Se debe sellar con calor y cerrar con un impulso validable o un sellador térmico de banda continua
  • Cada sobre tiene un indicador de proceso CLASE A, que cambia de rosa a marrón oscuro cuando se expone al vapor
  • Cuando se abren los sellos despegables, prácticamente no se generan partículas en el aire
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Funciona con selladores de banda continua y de pulso
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón Sello térmico
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad Non-sterile
Sin látex Yes
Cantidad 500/paq.
Dimensiones (L x An) 20 x 10 in
Longitud (imperial) 20 in.
Longitud (métrico) 50.8 cm
Anchura (imperial) 10 in.
Anchura (métrico) 25.4 cm
Tipo de producto Autoclave Bag