Learn More
Eppendorf™ Sellador térmico S100
Permite un sellado hermético fiable y fácil de usar de una variedad de placas multipocillo.
3132.48€
Especificaciones
Hertz | 50/60 Hz |
---|---|
Tensión | 100/230 V |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 220 X 250 x 230 mm |
Requisitos eléctricos | 100/230 V, 50/60 Hz |
Para utilizar con (equipo) | Placas de 96 y 384 pocillos |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15530566
|
Eppendorf™
5391000001 |
Enchufe de la UE |
3132.48€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Sellado hermético de placas multipocillo
- Temperatura de sellado fija para obtener resultados reproducibles
- Elimina la evaporación en PCR, reduciendo la contaminación cruzada.
- Sella placas de 96 y 384 pocillos.
- Diseño compacto, dispositivo portátil
- Los termostatos integrados evitan el sobrecalentamiento.
- Mecánica mejorada para un sellado aún más sencillo
- Adaptador de placas para PCR incluido
Especificaciones
50/60 Hz | |
220 X 250 x 230 mm | |
Placas de 96 y 384 pocillos |
100/230 V | |
100/230 V, 50/60 Hz |