Learn More
Eppendorf™ Heat Sealer S200
Permite un sellado hermético fiable y fácil de usar de una variedad de placas multipocillo.
4492.90€
Especificaciones
Hertz | 50/60 Hz |
---|---|
Tensión | 100/230 V |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 220 X 321 x 425 mm |
Requisitos eléctricos | 100/230 V, 50/60 Hz |
Para utilizar con (equipo) | Placas de 96 y 384 pocillos |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15343499
|
Eppendorf™
5392000005 |
Enchufe de la UE |
4492.90€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Elimina la evaporación en la PCR.
- Temperaturas de sellado ajustables para una mayor flexibilidad
- Cierra placas de 96 - y 384 - pocillos
- Tiempo de sellado seleccionable de 1 a 9 segundos en incrementos de 0,5 segundos
- El termostato integrado evita el sobrecalentamiento.
- Mango potente para un funcionamiento ergonómico
- Adaptador de placas para PCR incluido
Especificaciones
50/60 Hz | |
220 X 321 x 425 mm | |
Placas de 96 y 384 pocillos |
100/230 V | |
100/230 V, 50/60 Hz | |
De 125 °C a 200 °C en incrementos de 1 °C |