Descripción
Selle bolsas, hojas o tubos de forma rápida y eficaz. El sellador térmico con cortador Fisherbrand™ incorpora un elemento de calefacción seguro que solo está caliente cuando está en uso. El mando de temporización permite ajustar la duración del sellado. La unidad de 450 W (220/230 VCA) incluye un kit de piezas de repuesto. Disponible con enchufe para Reino Unido o Europa.
- Selle bolsas de polietileno o polipropileno, hojas o tubos planos de 0,01 a 0,8 mm de grosor.
- La hoja deslizante elimina el exceso de material a 19 mm de la junta.
- El elemento calefactor mide 310 mm de largo y solo está caliente cuando se sella.
- La perilla de sincronización asegura un sellado seguro.
- Simplemente gire la perilla para ajustar el tiempo (de 1 a 8 segundos)
- Presione el asa hacia abajo.
- Retírelo cuando la luz indique que el ciclo ha finalizado.
- Incluye kit de piezas de repuesto (los kits de piezas de repuesto adicionales se pueden solicitar por separado):
- Dos cuchillas adicionales
- Dos elementos calefactores adicionales
- Dos paños de PTFE adicionales
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sellador de bolsas comerciales |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 446 x 86 x 166 mm (cerrado) |
| Para utilizar con (equipo) | Bolsas, hojas o tubos planos de polietileno o polipropileno |
| Incluye | Kit de piezas de repuesto (dos palas, dos elementos de calefacción y dos paños de PTFE) y cable de alimentación de 153 cm |
| Tiempo de sellado | Ajustable, de 1 a 8 segundos |
| Descripción | Cont. Enchufe Europa/Israel |