Learn More
Thermo Scientific™ Sellos por calor para instrumentos de sellado por calor para microplacas ALPS™
Descripción
El sellado de microplacas por calor Thermo Scientific™ es ideal para aplicaciones de almacenamiento.
Las ventajas sobre otros métodos para el sellado de placas comprenden desde el ahorro en tiempo y costes a la integridad del sellado. Cuando se hace un sellado por calor, el material sellante se coloca primero sobre la placa, que deberá tener un borde sobresaliendo alrededor de cada pocillo. Tras aplicar el calor de manera uniforme durante varios segundos, el material sellante se une al borde sobresaliente para sellar cada pocillo herméticamente. El sellado por calor ofrece la posibilidad de sellar la placa de nuevo tras recuperar las muestras.
Características:
- Funcionamiento rápido
- Seguros para muestras sensibles a la temperatura
- Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable con los instrumentos Thermo Scientific ALPS, entre otros, ALPS 3000, ALPS 25 y ALPS 50 V
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 1 rollo |
| Dimensiones (L x An) | 610 m x 78 mm |
| Formato | Roll |
| Para utilizar con (equipo) | ALPS 3000 |
| Tipo de producto | Película, cierre o aplicador |
| Perforable | No |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -80 °C a +120 °C |
| Plate Compatibility | Placas de 96 pocillos, placas de 384 pocillos |