Learn More
Thermo Scientific™ Bandas termorretráctiles para frascos de medios de PETG Nalgene™
Click to view available options
Descripción:
Banda termorretráctil para frascos cuadrados para medios de cultivo de copoliéster de polietileno tereftalato glicol (PETG) de 125-1000 ml
Banda termorretráctil para frascos cuadrados para medios de cultivo de copoliéster de polietileno tereftalato glicol (PETG) de 2000 ml
Banda termorretráctil para frascos cuadrados para medios de cultivo de copoliéster de polietileno tereftalato glicol (PETG) de 30 ml
Banda termorretráctil para frascos cuadrados para medios de cultivo de copoliéster de polietileno tereftalato glicol (PETG) de 60 ml
Para utilizar con (equipo):
Frasco cuadrado de PETG para medios de 125 a 1000 ml
Frasco cuadrado de PETG para medios de 2000 ml
Frasco cuadrado de PETG para medios de 30 ml
Frasco cuadrado de PETG para medios de 60 ml
Descripción
Garantice la integridad del contenido del frasco con las bandas termorretráctiles Thermo Scientific™ para frascos para medios de cultivo de PETG Thermo Scientific™ Nalgene™. Basta con aplicar el par de torsión de aplicación recomendado para tapones Thermo Scientific Nalgene y deslizar la banda termorretráctil alrededor del tapón y del cuello del frasco. Caliente la banda para retraerla y proteger el contenido con un sello resistente a la manipulación.
- Estabilizados mediante gamma e incluyen una «tira de abertura» para una fácil extracción.
- Las bandas están disponibles en cuatro tamaños para combinarse con frascos para medios cuadrados de PETG Nalgene.
- Las bandas se envasan de la siguiente forma: 1000 unidades por caja (dos bolsas con autocierre de 500 unidades).
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Banda termorretráctil para frascos cuadrados para medios de cultivo de copoliéster de polietileno tereftalato glicol (PETG) de 30 ml |
Material | PETG |
N.º por caja | 1000 |
N.° por paquete | 1000 |
par de torsión | 25,4 cm -6,35 kg (10-14 pulg - lb) |
Racores de llave dinamométrica | 2195-1020 |
Tipo de producto | Banda termorretráctil |
Para utilizar con (equipo) | Frasco cuadrado de PETG para medios de 30 ml |
Tamaño del tapón | 20-415 mm |