Learn More
Labconco™ Estantes térmicos con sensores
Se utiliza para controlar la temperatura de la muestra o del estante
1640.00€ - 1825.00€
Especificaciones
Tipo | Estante térmico |
---|---|
Intervalo de temperatura (métrico) | Hasta 60 °C |
Material | Acero |
Incluye | 1 estante, 1 sonda de temperatura |
Fondo (imperial) | 17 pulg |
Includes: 1 shelf, 1 temperature probe
Requires:
Liofilizador FreeZone, secador de bandeja a granel FreeZone
Código de producto | Marca | Tensión | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tensión | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15864105
|
Labconco™
730151010 |
230 V | Secador de bandeja para grandes volúmenes |
1825.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15735998
|
Labconco™
730152010 |
230 V | Secador de bandeja pequeña |
1640.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- FreeZone Bulk and Small Tray Dryers include three and can accommodate two additional Heated Shelves with Sensors
- Sensor, included with Heated Shelf, may be used to monitor sample or shelf temperature
- Shelves for Bulk Tray Dryers are32.2W x 43.2cm D (12.7 x 17 in.) each. Shelves for Small Tray Dryers are 26.9W x 30.5cm D (10.6 x 12.0 in.) each
- Stainless steel shelf with 200w heater and sensor probe
Garantía
Un año
Especificaciones
Estante térmico | |
Acero | |
17 pulg | |
17 in | |
1 in | |
50/60 Hz |
Hasta 60 °C | |
1 estante, 1 sonda de temperatura | |
43,1 cm | |
43,1 cm | |
2,5 cm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Labconco™ Estantes térmicos con sensores