Learn More
Heathrow Scientific™ Bandeja de almacenamiento para muestras de gotas, poliestireno, azul/blanco
La bandeja de almacenamiento para muestras de gotas es ideal para la organización de muestras para los laboratorio de gran actividad. Las bandejas de almacenamiento son muy resistentes y se pueden utilizar para recipientes de muestras con el inserto suministrado o para productos de laboratorio generales sin el inserto.
Marca: Heathrow Scientific™ HS120172
56.41 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.31000kg
Descripción
- El depósito y la bandeja están fabricados con poliestireno
- Ligero y resistente para albergar hasta 24 recipientes para muestras completos (recipientes para muestras no incluidos)
- El inserto extraíble permite el uso de la carcasa exterior para el almacenamiento o transporte de productos de laboratorio.
- Apilable con otras bandejas hasta un máximo de cuatro
- Soporte de etiquetas integrado y tarjetas para permitir una identificación fácil de cambiar
- Se puede limpiar fácilmente con desinfectantes y germicidas comunes
Especificaciones
Separador de bandejas | |
Sí | |
Bandeja de almacenamiento para muestras de gotas, poliestireno, azul/blanco | |
No esterilizable en autoclave | |
Recipientes para muestras (24) | |
24 | |
None | |
No estéril | |
HS120172 | |
1 | |
1 Ea. | |
18,9 x 13 pulg. | |
48 cm | |
33,10 cm | |
8,4 cm | |
58 mm | |
10,30 kg |
Bandeja | |
Ning. | |
4 x 6 | |
Blanco, Blue | |
Poliestireno | |
Rectángulo | |
Sí | |
Almacenamiento de muestras | |
6 | |
Cartón | |
480 x 331 x 84 mm | |
18,9 x 13 x 3,3 pulg | |
18,90 in | |
13 in | |
3,30 in | |
2,88 lb |