Learn More
Electrothermal™ Cartucho de repuesto RE0100 de 100 ml para la manta térmica
Ayuda a asegurar que la temperatura en una manta térmica se distribuya uniformemente por el fondo.
Marke: Electrothermal™ 03012-25
Weitere Details : Peso : 0.80000kg
Beschreibung
- Para matraces de 100 ml de capacidad
- Se suministran individualmente
- Adecuada solo para las series EM, EM/E, EM/C, EM/CE
Spezifikation
Matraz de 100 ml de capacidad | |
230 V | |
Manta de elemento de calentamiento |
Mantas térmicas serie EM | |
60 W | |
50/60 Hz |