Learn More
Cole-Parmer™ Mantas calefactoras con calefacción
Código de producto. 11718382
Click to view available options
Capacidad:
1000 mL (33,8 oz)
100 mL (3,4 oz)
2000 mL (67,6 oz)
250 mL (8,5 oz)
500 ml (17 oz)
50 mL (1,7 oz)
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11718382
Marca: Cole-Parmer™ 0464135
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Funda exterior de polipropileno resistente a productos químicos. Las mantas calefactoras Electrothermal™ con agitación ofrecen agitación individual o bidireccional.
La manta térmica EMA comparte todas las características de la manta calefactora EM estándar, pero tiene la funcionalidad añadida de la agitación magnética. El sistema de circuitos de agitación de estado sólido está integrado en la base de la carcasa principal y proporciona una agitación potente en un intervalo de capacidades y viscosidades. La barra agitadora rara vez se pierde debido a la función de “recuperación automática”.
  • Los matraces de fondo redondo de 50 ml a 2 l aceptan tubos de vacío
  • La agitación bidireccional puede alcanzar los 520 rpm
  • Función de “recuperación automática” de la barra agitadora
  • Diseño “frío al tacto”
  • Temperatura máxima del elemento de 450 °C
  • Regulador de energía integrado
  • Elemento calefactor reemplazable
  • Luces luminosas para el funcionamiento del suministro eléctrico y el calefactor
  • Carcasa exterior de polipropileno resistente a productos químicos
  • Pantalla con conexión a tierra y fusibles dobles para mayor seguridad
  • Abrazaderas para varillas de soporte de 1,3 cm (pero no incluyen las varillas de soporte)
Modelo EMA0050, EMA0100, EMA0250
  • Capacidad del matraz: de 50 ml a 250 ml
  • Material: Carcasa exterior de polipropileno
  • Temperatura máxima del elemento: 450°C
  • Dimensiones: 10,1 x 6,8 x 5,2 pulg
  • Peso: 3,8 lb
Modelos EMA0500, EMA1000
  • Capacidad de matraz: De 500 a 1000 ml
  • Material: Carcasa exterior de polipropileno
  • Temperatura máxima del elemento: 450°C
  • Dimensiones: 12 x 9,3 x 6,1 pulg
  • Peso: 6 lb
Modelo EMA2000
  • Capacidad de matraz: 2000 ml
  • Material: Carcasa exterior de polipropileno
  • Temperatura máxima del elemento: 450°C
  • Dimensiones: 15,6 x 13,7 x 7,7 pulg
  • Peso: 12,5 lb
Certifications
CE
Garantía
Un año para piezas y mano de obra
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad 500 ml (17 oz)
Capacidad (métrico) 500 ml
Fondo (imperial) 12,25 in
Fondo (métrico) 31,1 cm
Para utilizar con Un matraz de 500 ml
Altura (imperial) 5,94 in
Altura (métrico) 15,1 cm
Tensión 230 V
Vataje 220 W
Peso con embalaje (métrico) 2,75kg
Peso con embalaje (imperial) 97 oz
Anchura (imperial) 9,37 in
Anchura (métrico) 23,8cm
Tipo de producto Mantas térmicas con agitación
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 450 °C
Amperaje 0,9 A
Capacidad (imperial) 17 oz
Para utilizar con (aplicación) Soluciones de agitación y calentamiento