Learn More
Cole-Parmer™ Mantas calefactoras con calefacción
Funda exterior de polipropileno resistente a productos químicos. Las mantas calefactoras Electrothermal™ con agitación ofrecen agitación individual o bidireccional.
805.00€ - 1200.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE |
---|---|
Tipo de producto | Mantas térmicas con agitación |
Código de producto | Marca | Capacidad | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11562674
|
Cole-Parmer™
04641-05 |
50 mL (1.7 oz.) | 230 V |
805.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11718372
|
Cole-Parmer™
04641-15 |
100 mL (3.4 oz.) | 230 V |
830.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11728372
|
Cole-Parmer™
04641-25 |
250 mL (8.5 oz.) | 230 V |
1120.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11718382
|
Cole-Parmer™
04641-35 |
500 ml (17 oz) | 230 V |
1045.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10216524
|
Cole-Parmer™
04641-45 |
1000 mL (33.8 oz.) | 230 V |
1075.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10402970
|
Cole-Parmer™
04641-55 |
2000 mL (67.6 oz.) | 230 V |
1200.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La manta calefactora EMA comparte todas las características de la manta calefactora EM estándar, pero tiene la funcionalidad añadida de la agitación magnética. El sistema de circuitos de agitación de estado sólido está integrado en la base de la carcasa principal y proporciona una agitación potente en un intervalo de capacidades y viscosidades. La barra agitadora rara vez se pierde gracias a nuestra función de «captura automática».
- Admite matraces de fondo redondo con capacidad de 50 ml a 2 l
- Velocidades de agitación bidireccionales de hasta 520 rpm
- Función de «captura automática» para barra de agitación
- Diseño «frío al tacto»
- Temperatura máxima del elemento de 450 °C
- Regulador de energía integrado
- Cartucho del calentador con aislante reemplazable
- Luces indicadoras de potencia y funcionamiento del calefactor
- Carcasa exterior de polipropileno resistente a productos químicos
- Protección con conexión a tierra y fusibles dobles para ofrecer seguridad adicional
- Abrazaderas para varillas de soporte de 1.3 cm (pero sin incluir las varillas de soporte)
Modelo EMA0050, EMA0100, EMA0250
- Capacidad de matraz:“”“”“” de 50 ml a 250 ml
- Material: carcasa exterior de polipropileno
- Temperatura máxima del elemento: 450°C
- Dimensiones: 10.1 x 6.8 x 5.2 pulg
- Peso: 3.8 lb
- Capacidad de matraz: de 500 a 1000 ml
- Material: carcasa exterior de polipropileno
- Temperatura máxima del elemento: 450°C
- Dimensiones: 12 x 9.3 x 6.1 pulg
- Peso: 6 lb
- Capacidad de matraz: 2000 ml
- Material: carcasa exterior de polipropileno
- Temperatura máxima del elemento: 450°C
- Dimensiones: 15.6 x 13.7 x 7.7 pulg
- Peso: 12.5 lb.
Certifications
CE
Garantía
Un año para piezas y mano de obra
Especificaciones
CE | |
Mantas térmicas con agitación |