Learn More
Cole-Parmer™ Pinzas universales de 3 dedos de alta resistencia
Código de producto. 11715469 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
32 mm
50 mm
61 mm
103 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11715469
Marca: Cole-Parmer™ 0802112
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sujete de forma segura matraces, vasos de precipitados y buretas con estas pinzas de extensión. Las pinzas de extensión de tres dientes de alta resistencia cuentan con un innovador diseño de horquilla cerrado que minimiza la contaminación y la corrosión de los componentes internos y resulta fácil de limpiar y descontaminar.
El diseño permite el uso de la profundidad completa de las pinzas: sin la interferencia de resortes o funcionamientos internos. Seleccione el estilo de ajuste único en el que un diente o «dedo» se ajusta mediante una tuerca de mariposa, mientras el otro diente permanece inmóvil o, si desea una pinza más versátil, seleccione el estilo de ajuste doble. Mediante el uso de tornillos de mariposa, los dientes se pueden ajustar fácilmente en un intervalo más amplio. La altura de los dientes de estas pinzas permite que sean ideales para sujetar y asegurar instrumental de vidrio con juntas de vidrio esmerilado con precisión.
  • Disponibles en 3 tamaños diferentes, pequeño, medio y grande
  • Fabricadas con cinc niquelado
  • Se suministran con manguitos de vinilo antideslizante o cubiertas de fibra de vidrio para temperaturas superiores a 100°C.
  • Ideal para objetos de forma irregular
  • Se debe adquirir un soporte adicional con el fin de acoplar las pinzas a bastidores de laboratorio, soportes u otros aparatos.
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Pinzas de uso general
Material Zinc niquelado
Diámetro (métrico) 32 mm
Longitud (métrico) 152,4 mm
Tamaño Pequeño
Tamaño (métrico) del asa 31,75 mm