Learn More
Cole-Parmer™ Pinzas universales de 3 dedos de alta resistencia
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
El diseño permite el uso de la profundidad completa de las pinzas: sin la interferencia de resortes o funcionamientos internos. Seleccione el estilo de ajuste único en el que un diente o «dedo» se ajusta mediante una tuerca de mariposa, mientras el otro diente permanece inmóvil o, si desea una pinza más versátil, seleccione el estilo de ajuste doble. Mediante el uso de tornillos de mariposa, los dientes se pueden ajustar fácilmente en un intervalo más amplio. La altura de los dientes de estas pinzas permite que sean ideales para sujetar y asegurar instrumental de vidrio con juntas de vidrio esmerilado con precisión.
- Disponibles en 3 tamaños diferentes, pequeño, medio y grande
- Fabricadas con cinc niquelado
- Se suministran con manguitos de vinilo antideslizante o cubiertas de fibra de vidrio para temperaturas superiores a 100°C.
- Ideal para objetos de forma irregular
- Se debe adquirir un soporte adicional con el fin de acoplar las pinzas a bastidores de laboratorio, soportes u otros aparatos.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Pinzas de uso general |
| Material | Zinc niquelado |
| Diámetro (métrico) | 50 mm |
| Longitud (métrico) | 228,6 mm |
| Tamaño | Medio |
| Tamaño (métrico) del asa | 50,04 mm |