Learn More
Brady™ Acero de alta resistencia con candado de bloqueo de alta resistencia de chapado inoxidable
Código de producto. 11701995
Click to view available options
Color:
Plata
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11701995
Marca: Brady™ 236918
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resulta imposible forzar la apertura del cerrojo de acero en forma de U cuando tiene puesto los candados para evitar el vandalismo. Se suministra sin cadena. El diámetro interior del cerrojo en forma de U es de 25,4 mm. Admite hasta 3 candados.
  • Mandíbulas de bloqueo
  • Resulta imposible forzar la apertura del cerrojo de acero en forma de U cuando tiene puesto los candados para evitar el vandalismo
  • El diámetro interior del cerrojo en forma de U es de 25,40 mm
  • Admite hasta 3 candados
  • Se suministra sin cadena
Especificaciones
Tipo de producto Candado de bloqueo de alta resistencia
Alternate Part Number STEEL LOCKOUT W/O CHAIN
Color Plata
Material Acero de alto calibre con chapado a prueba de óxido
Certificaciones/conformidad Estándar ANSI Z244, OSHA 29 CRF 1910.147
Descripción Heavy Duty Steel Hasp
Diámetro de la argolla (imperial) 0.354 in.
Diámetro de la argolla (métrico) 9 mm
Para utilizar con (aplicación) Lockout Tagout
Altura (imperial) 3.35 in.
Altura (métrico) 85,10 mm
Admite Hasta 3 bloqueos
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) -30°F to +350°F
Intervalo de temperatura (métrico) De−35 ° a +177 °C
Peso (métrico) 1 kg
Anchura (imperial) 2.32 in.
Anchura (métrico) 59 mm