Learn More
Ohaus™ Abrazadera de soporte de alta resistencia
La abrazadera de soporte de alta resistencia OHAUS™ proporciona un soporte seguro para sujetar probetas de gas en posiciones elevadas.
Marca: Ohaus™ 30400022
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adecuada para sujetar material de vidrio de forma segura
- Para aplicaciones de alta resistencia
- Fabricada en aluminio
Especificaciones
Abrazadera de alta resistencia | |
Probetas de gas | |
152,000 mm | |
3,25 in | |
6,00 in |
Aluminio fundido | |
Abrazadera, soporte, alta resistencia 712, CLR-712 | |
4,50 in | |
83 mm | |
152,00 mm |