Learn More
SPEX CertiPrep™ Kit de pruebas de metales pesados
Código de producto. 16351276 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
:
Kit de pruebas de metales pesados, 1000 ug/ml, para ICP-MS
Código de producto. 16351276
Marca: SPEX CertiPrep™ SPXHMKIT
Kit de pruebas de metales pesados, 1000 ug/ml, para ICP-M.
Kit de pruebas de metales pesados Claritas grado PPT para ICP-MS, 1000 ug/ml (1000 ppm), 6 cada 30 ml
El kit contiene:
  • Arsénico, 1000 μg/ml, para ICP-MS, 30 ml, matriz: 2 % de HNO3
  • Cadmio, 1000μ g/ml, para ICP-MS, 30 ml, matriz: 2 % de HNO3
  • Cromo, 1000μ g/ml, para ICP-MS, 30 ml matriz: 2 % de HNO3
  • Mercurio, 1000 μg/ml, para ICP-MS, 30 ml, matriz: 2 % de HNO3
  • Plomo, 1000 μg/ml, para ICP-MS, 30 ml matriz: 2 % de HNO3
Specifications
Volumen (métrico) 30 ml
Requisitos de almacenamiento Ambiente
Tipo Certified Reference Material
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Heavy Metals Testing Kit for ICP-MS
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Precautionary Statement
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid, lead oxide, arsenic, cadmium, mercury
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.