Learn More
Kartell™ Heavy-walled Wide Neck Carboy Bottles
60.39 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21900" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21900" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
Descripción
Manufactured from HDPE for toughness and durability. Kartell™ Wide Mouth Heavy Walled Carboys provide easy filling and emptying capability.
- Frasco sólido
- Ideales para líquidos o sólidos
- Enchufe de inserción suministrado
- Los tapones se pueden cablear para mayor seguridad
- Asas de transporte cómodas y resistentes
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 169,07 oz |
Capacidad (métrico) | 5 l |
Tipo de tapón | Tapón |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 84 mm |
Diámetro exterior (métrico) | 170 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para líquidos y polvos |
Altura (imperial) | 13,38 in |
Altura (métrico) | 340 mm |
Incluye | Inserte el conector |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |