missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph™ Hei-CHILL 5000 Base Cart
The Hei-CHILL 5000 Base Cart is the most compact and strongest undercounter chiller with a cooling capacity of 5000 W.
16515.00€
Especificaciones
Comunicaciones | None |
---|---|
Tipo de condensador | Water-cooled |
Capacidad de refrigeración | 5000 W (at 20°C), 3500 W (10°C), 2500 W (0°C), 1100 W (-10°C) |
Caudal | 40 L/min. |
Para utilizar con (equipo) | Large-scale evaporators and other peripheral devices |
Código de producto | Marca | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30057380
|
Heidolph™
591-01720-01-0 |
208 V |
16515.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30057379
|
Heidolph™
591-01720-00-0 |
400 V |
16515.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Optimally designed as space-saving solution to be used with a large-scale evaporator and other peripheral devices, this compact undercounter chiller can be perfectly placed among one of our Hei-VAP Industrial models
- The power supply of the rotary evaporator is ensured by a power socket at the rear of the chiller
- Despite its small footprint, this chiller also provides space for a vacuum pump and mounting possibilities for the automatic module Hei-VOLUME Distimatic Pro
- With its cooling capacity of up to 5 kW, this recirculation chiller is extremely powerful
- Its large reservoir is particularly useful for peak loads, and a high flow rate
- Suitable even for demanding liquids like low-boilers and continuous evaporation, combined with the automatic module Hei-VOLUME Distimatic Pro
Especificaciones
None | |
5000 W (at 20°C), 3500 W (10°C), 2500 W (0°C), 1100 W (-10°C) | |
Large-scale evaporators and other peripheral devices | |
-10°C to 40°C |
Water-cooled | |
40 L/min. | |
Circulation Pump | |
Chiller con recirculación |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto