Learn More
Heidolph Hei-CHILL 700 Pro Circulating Chiller
Refrigeración potente con 700 vatios para todo proceso de evaporación y grandes volúmenes.
Marca: Heidolph 591-01650-00
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Refrigeración potente con 700 vatios para todo proceso de evaporación y grandes volúmenes.
- Gran potencia para alcanzar rápidamente la temperatura deseada y valores constantes, aún cuando se trata de disolventes altamente polares
- Respetuosa con el medio ambiente utilizando refrigerantes naturales (R-290) y un sistema de refrigeración eficaz con ventiladores de bajo consumo
- Regulador a través de pantalla táctil con superficie de vidrio y nivel de llenado integrado
- Conexión RS-232 para el control a través de un Hei-VAP Expert Control o Ultimate Control o a través de las soluciones de software de laboratorio de Heidolph
- Ruidos de funcionamiento reducidos para trabajar cómodamente gracias a ventiladores con regulación de la velocidad en función de las necesidades
- En un margen de -10 °C a +40 °C con una estabilidad de temperatura de +/- 0,5 °C, refrigeración fiable para diversos procesos de trabajo
Especificaciones
5.5 to 9.0 L | |
700 W at 20°C | |
Rotary Evaporators | |
Chiller con recirculación | |
230 V/50 Hz |
Air-cooled | |
10 L/min. | |
-10°C up to 40°C | |
EU Plug | |
230 V |