Learn More
Heidolph™ Paquete Hei-FLOW Silver 2
Este paquete incluye Hei-FLOW Value 06, cabezal de bomba SP estándar 2.5, tubos Tygon de 1 m cada uno y tubos de silicona.
Marca: Heidolph™ 523-50068-00
2314.96 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Este paquete incluye:
- Hei-FLOW Value 06
- Cabezal de bomba SP estándar 2.5
- Tubos Tygon™ de 1 m cada uno (estándar) y tubos de silicona (interior Ø 6,4 mm)
Especificaciones
Enchufe europeo | |
LED | |
230 V |
Velocidad variable digital | |
IP33 |