Descripción
- Agitación y calentamiento con Pt1000: simple y preciso. (El sensor no está incluido; se vende por separado).
- Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ es el más clásico entre los agitadores magnéticos. Permite a los usuarios agitar suavemente hasta 1400 rpm y también calentar, con un alto grado de precisión, hasta una temperatura de 300 °C.
- Convence con su diseño resistente y sus sofisticadas funciones, como la iluminación de teclas y mandos, que proporciona información sobre las funciones activas en cualquier momento.
- Los mandos giratorios dinámicos responden a la velocidad de giro: lenta para ajustes precisos o rápida para saltos más grandes.
- La función de bloqueo protege contra el cambio accidental de los valores. A esto nos referimos con: «La investigación simplificada»
- Este agitador magnético está equipado con las características de seguridad más importantes. La gran distancia de seguridad entre la placa calefactora y el panel de control, así como el indicador de calor residual visual a temperaturas de > 50 °°C, protegen contra las quemaduras. Una ayuda de transporte en la parte inferior garantiza un transporte seguro.
- La placa patentada Kera-Disk™ de aluminio anodizado es resistente a productos químicos y a arañazos, y tiene un diámetro de 145 mm (también disponible con uno de 135 mm, petición previa). Por lo tanto, con este tamaño exclusivo, se puede utilizar con muchos accesorios y muestras en un tamaño reducido. El material utilizado también permite tiempos de calentamiento más rápidos.
- El agitador magnético Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ le ofrece una pantalla digital para ajustar la temperatura al grado deseado.
- Esta temperatura precisa sin excesos se controla mediante dos modos de calentamiento seleccionables (RÁPIDO/PRECISO) y el sensor de temperatura externo opcional Pt1000.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aleación de aluminio |
| Tensión | 115/230 V |
| Para utilizar con (equipo) | Sensor Pt1000 (se vende por separado) |
| Tamaño | 145 mm (Diám) |
| Temperatura (métrico) | De 20 °C a 300 °C, de temperatura ambiente a 300 °C |
| máx. (imperial) | 68°F to 572°F, Ambient to 572°F |
| Peso (imperial) | 6.6 lb. |
| Peso (métrico) | 3,0 kg |
| Tipo | Agitador de placas calefactoras |
| Forma | Redondo |
| Mostrar más |