Learn More
Heidolph™ Hei-TORQUE Core
Código de producto. 15964930 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Velocidad:
De 0 a 2000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad unitSize
15964930 De 0 a 2000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 15964930
Marca: Heidolph™ 5016041000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El agitador de varilla más ligero de Heidolph con un par de 40 Ncm.
  • Con un peso de 2,3 kg, Hei-TORQUE Core es más fácil de transportar que los otros modelos, y se puede montar en un soporte y/o en varios sistemas cerrados.
  • Es un modelo de funciones seleccionadas y características de seguridad importantes que proporcionan ayuda material con cualquier tarea de agitación. Sobre todo, Hei-TORQUE Core obtiene resultados con su sencillo funcionamiento: El portabrocas de acción rápida (Quick Chuck) se puede abrir y cerrar muy fácilmente sin llave. El botón Max permite alcanzar la velocidad máxima de 2000 rpm en muy poco tiempo.
  • Hei-TORQUE Core tiene un mandril de acción rápida con un diámetro de 10,5 mm y, por lo tanto, se puede combinar con una variedad de herramientas de agitación. Para lograr la mejor homogeneidad posible, es adecuado para viscosidades de hasta 10 000 mPas o volúmenes de hasta 25 litros (H2O).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 0 a 2000 rpm
Capacidad 25 L
Pantalla Digital
Tensión 230 V
Diámetro del eje (imperial) 0,4 in
Diámetro del eje (métrico) 10.5 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 70 x 195 x 281.5 mm
Ajuste de potencia Continuous Operation
Tipo de tapón UE
N.º de marchas 1
Clase de protección IP42
par de torsión 40 Ncm
Tipo Overhead Stirrer
Viscosidad 10.000 mPas
Peso (imperial) 5.1 lb.
Peso (métrico) 2.3 kg