Learn More
Heidolph instruments Agitadores de varilla Hei-TORQUE serie Precision
Los agitadores de varilla Heidolph™ Hei-TORQUE Precision Series son ideales para tareas exigentes que tienen que ser reproducibles y documentables.
2424.00€ - 3595.00€
Especificaciones
Pantalla | Color digital (3,2 in) |
---|---|
Tensión | 230 V |
Diámetro del eje (métrico) | 10,5 mm |
Descripción | Dimensiones: 241 × 93 × 328 mm |
Clase de protección | IP54 |
Código de producto | Marca | Modelo | Velocidad | par de torsión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Velocidad | par de torsión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15331758
|
Heidolph instruments
501-64020-00 |
Hei-TORQUE Precision 400 | De 10 a 400, de 200 a 2000 rpm | 400 Ncm |
3595.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15311758
|
Heidolph instruments
501-62020-00 |
Hei-TORQUE Precision 200 | De 10 a 2000 rpm | 200 Ncm |
2424.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15301758
|
Heidolph instruments
501-61020-00 |
Hei-TORQUE Precision 100 | De 10 a 2000 rpm | 100 Ncm |
2425.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- La indicación exacta del par de torsión muestra cualquier cambio en la viscosidad
- Velocidad constante, incluso con cambios de carga
- El motor de última generación proporciona la máxima potencia con el mínimo el nivel de ruido
- Arranque y parada seguros del funcionamiento mediante un panel táctil deslizante que evita la agitación accidental
- Interfaz RS 232 o USB para guardar todos los datos del proceso en un archivo digital
- Software gratuito para automatizar y guardar todos los parámetros del proceso
- Permite el uso de perfiles programados previamente y guarda perfiles en la memoria
- Funcionamiento en intervalos
- Observe un gráfico de rpm y de par de torsión en directo
- Ajuste de temporizador, cuenta atrás y tiempo real
Especificaciones
Color digital (3,2 in) | |
10,5 mm | |
IP54 |
230 V | |
Dimensiones: 241 × 93 × 328 mm |