Learn More
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Expert Control ML G1, enchufe europeo
Hei-VAP Expert Control ML G1 incorpora numerosas funciones inteligentes a Hei-VAP Expert.
Marca: Heidolph™ Instruments 574-02100-00
5248.14 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Incorpora numerosas funciones inteligentes a Hei-VAP Expert, así como una descripción general de todos los parámetros y el proceso en curso.- Pantalla táctil de 5 pulgadas para controlar todo el sistema, incluido el vacío y la temperatura de refrigeración
- Modelo con elevador motorizado e instrumental de vidrio diagonal G1
- Para una monitorización precisa, el pictograma de la pantalla también simboliza las funciones activas
- Mandos separados para un acceso rápido: el derecho ajusta el control de vacío directo, el izquierdo regula para la rotación
- Ajuste de valores mediante la pantalla táctil o los mandos de acceso rápido independientes
- Acceso directo a dos favoritos en la pantalla de inicio
- Biblioteca de disolventes ampliable. También puede transferir sus propios favoritos a otros dispositivos mediante un dispositivo USB
- Definir y guardar procesos de evaporación propios (rampas)
- Se evapora automáticamente con el programa Dynamic AUTOaccurate (DAA). Cómodo y personalizable: desde la eliminación de espuma hasta la evaporación altamente eficaz
- Con interfaz USB y Micro SD para facilitar la instalación de actualizaciones de software y la transferencia de favoritos individuales de un dispositivo a otro
Especificaciones
5 l | |
Rotavapor con elevador motorizado | |
Enchufe europeo |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Título del producto
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Expert Control ML G1, enchufe europeo > Tipo: Rotavapor con elevador motorizado; capacidad (métrico): 5 l
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido