Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Ultimate Control ML G6B, enchufe europeo
Código de producto. 17313380 Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17313380
Marca: Heidolph™ 5760261000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Hei-VAP Ultimate Control ML G6B incorpora numerosas funciones inteligentes a Hei-VAP Ultimate.
Incorpora numerosas funciones inteligentes a Hei-VAP Ultimate, así como una descripción general de todos los parámetros y el proceso en curso.
  • Pantalla táctil de 7 pulgadas para controlar todo el sistema, incluido el vacío y la temperatura de refrigeración
  • Modelo con elevador motorizado e instrumental de vidrio G6 vertical con revestimiento de plástico transparente para la destilación de reflujo
  • Para una monitorización precisa, el pictograma de la pantalla también simboliza las funciones activas
  • Mandos separados para un acceso rápido: el derecho ajusta el control de vacío directo, el izquierdo regula para la rotación
  • Ajuste de valores mediante la pantalla táctil o los mandos de acceso rápido independientes
  • Acceso directo a dos favoritos en la pantalla de inicio
  • Biblioteca de disolventes ampliable. También puede transferir sus propios favoritos a otros dispositivos mediante un dispositivo USB
  • Definir y guardar procesos de evaporación propios (rampas)
  • Se evapora automáticamente con el programa Dynamic AUTOaccurate (DAA). Cómodo y personalizable: desde la eliminación de espuma hasta la evaporación altamente eficaz
  • Interfaces USB y Micro SD y LAN/RS 232 (apta para Lab 4.0)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 5 l
Tipo Rotavapor con elevador motorizado
Tipo de tapón Enchufe europeo
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.