Learn More
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Ultimate HL G3, enchufe europeo
Hei-VAP Ultimate HL G3 permite un ajuste preciso de la velocidad de rotación y la temperatura del baño de calentamiento desde la pantalla digital con control táctil o directamente a través de los mandos del panel de funcionamiento.
Marca:  Heidolph™ Instruments 575-01300-00
4674.00 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 25.00000kg
Código de producto. 17343340
  • 4920.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ajuste preciso de la velocidad de rotación y la temperatura del baño de calentamiento desde la pantalla digital con control táctil o, para un acceso rápido a un proceso activo, directamente a través de los mandos del panel de control.
  • Panel de control central con pantalla táctil de 7 pulgadas
  • Modelo con elevador manual e instrumental de vidrio G3 vertical
  • Visualización nítida de todos los valores (modos básico y avanzado)
  • Con temporizador, limitación de temperatura máxima, menú multilingüe y pantalla de texto para mensajes de error
  • Separe los mandos para la rotación y la calefacción con la función de bloqueo para evitar el reajuste accidental
  • El pictograma y las luces de anillo LED muestran la actividad incluso a distancia
  • Biblioteca de disolventes integrada para facilitar el ajuste del vacío necesario en un controlador de vacío externo
  • Interfaces USB y Micro SD y LAN/RS 232 (apta para Lab 4.0)
  • Visualización opcional de la temperatura del vapor
  • Es posible actualizar posteriormente a Hei-VAP Ultimate Control, incluido el control de vacío y el enfriador
Especificaciones
Especificaciones
5 l
Rotavapor con elevador manual
Enchufe europeo