Learn More
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Ultimate HL G5B, enchufe europeo
Hei-VAP Ultimate HL G5B permite un ajuste preciso de la velocidad de rotación y la temperatura del baño de calentamiento desde la pantalla digital con control táctil o directamente a través de los mandos del panel de funcionamiento.
Marca: Heidolph™ Instruments 575-01510-00
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ajuste preciso de la velocidad de rotación y la temperatura del baño de calentamiento desde la pantalla digital con control táctil o, para un acceso rápido a un proceso activo, directamente a través de los mandos del panel de control.- Panel de control central con pantalla táctil de 7 pulgadas
- Modelo con elevador manual y condensador de hielo seco G5 con revestimiento de plástico transparente
- Visualización nítida de todos los valores (modos básico y avanzado)
- Con temporizador, limitación de temperatura máxima, menú multilingüe y pantalla de texto para mensajes de error
- Separe los mandos para la rotación y la calefacción con la función de bloqueo para evitar el reajuste accidental
- El pictograma y las luces de anillo LED muestran la actividad incluso a distancia
- Biblioteca de disolventes integrada para facilitar el ajuste del vacío necesario en un controlador de vacío externo
- Interfaces USB y Micro SD y LAN/RS 232 (apta para Lab 4.0)
- Visualización opcional de la temperatura del vapor
- Es posible actualizar posteriormente a Hei-VAP Ultimate Control, incluido el control de vacío y el enfriador
Especificaciones
5 l | |
Rotavapor con elevador manual | |
Enchufe europeo |
Título del producto
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Ultimate HL G5B, enchufe europeo > Tipo: Rotavapor con elevador manual; capacidad (métrico): 5 l
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido