Learn More
Thermo Scientific™ Soporte de suelo con altura ajustable para Herasafe™ 2030i
Código de producto. p-8504061 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico) exterior:
1000 mm
1300 mm
1900 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15983110
Marca: Thermo Scientific™ 50155688
Para su uso con cabinas seguridad biológica Herasafe 2030i
Soporte de suelo de altura ajustable en incrementos de 50 mm (intervalo de altura de 680 a 880 mm), gris carbón
  • Pasos de ajuste de 50 mm
  • Gris carbón
  • Altura: 680-880 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Soporte de suelo ajustable (altura de 680 a 880 mm), 0,9 m, gris carbón
Tipo de producto Soporte de suelo con regulación de la altura
Altura (imperial) De 67,82 cm a 87,88 cm (26,7 pulg. a 34,6 pulg.)
Altura (métrico) Entre 680 y 880 mm
Longitud (métrico) exterior 1000 mm
Para utilizar con (equipo) Cabina de seguridad biológica Herasafe 2030i de 0,9m
Fondo (métrico) 800 mm