Learn More
cartridge heater, DxL = 8 x 50mm, 125W
Marca:  Horst 512050
cartridge heater, DxL = 8 x 50mm, 125W
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Código de producto. 10007021
  • 57.13€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-09-2024