missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Biplaca de agar entérico Hektoen/agar DCA Leifson

Código de producto. 15843247
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15843247

Marca: Thermo Scientific™ PO5257E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Aísle y diferencie especies de Shigella y Salmonella de muestras patológicas entéricas con esta cómoda biplaca.

Aísle y diferencie especies de Shigella y Salmonella de muestras patológicas entéricas mientras produce simultáneamente colonias más grandes y numerosas de Shigella que se pueden recoger y emulsionar fácilmente en solución salina para pruebas de aglutinación de portaobjetos con la biplaca de agar entérico Hektoen/agar DCA Leifson Thermo Scientific™ Oxoid™. El cómodo formato biplaca permite el aislamiento y la detección simultáneas de especies de Shigella y Salmonella a partir de muestras de heces.

Salmonella y Shigella son las principales causas de la enfermedad intestinal bacteriana cuya transmisión se produce por la ruta fecal oral, por contacto entre personas o por la ingestión de agua o alimentos contaminados.

La biplaca de agar entérico Hektoen/agar DCA Leifson permite el aislamiento y la detección simultáneos de las especies de Shigella y Salmonella.

  • Fácil de leer: en el agar entérico Hektoen las Shigella forman colonias elevadas de color verde musgo, mientras que las Salmonella forman colonias de color azul-verde y los demás coliformes forman colonias de color rosa salmón a naranja rodeadas por una zona de precipitación biliar.
  • Selectivo: la naturaleza selectiva del agar entérico Hektoen y del agar DCA Leifson mejora la recuperación de Salmonella y Shigella.
  • Listo para su uso: comodidad de los medios preparados listos para su uso
  • Ahorro de espacio: formato de biplaca

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color Oliva a amarillo ocre, transparente/Naranja salmón, transparente
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Descripción Biplaca de agar entérico Hektoen/agar DCA Leifson
Formato Biplaca
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Placas de agar
Peso de llenado 17 g + 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10 Paq.
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado