Learn More
Helios Italquartz Crisoles de vidrio Helios Italquartz™
Excelente para el almacenamiento de muestras en el laboratorio. Los crisoles de cuarzo Helios Italquartz™ ofrecen una buena resistencia a choques térmicos de hasta 1000 °C.
Marca:  Helios Italquartz 63F00513
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11735694
  • 71.35€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Químicamente inertes a ácidos (excepto HF)
  • Disponibles en una amplia gama de volúmenes
  • Disponibles en color transparente o translúcido
  • Disponibles en perfil alto o bajo
  • Resistentes a la corrosión
Especificaciones
Especificaciones
Translúcido
Cuarzo
50 ml
50mm
Perfil alto
1000 °C
50mm
Crisol
Certificados
Ver productos accesorios