Learn More
Hirschmann™ Tubos para hematocritos con heparina de sodio
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 μl
75 μl
100 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 5000
Descripción
- Código de color rojo
- De conformidad con la norma DIN EN ISO 12772, CE de conformidad con IVD 98/79 CE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo hematocrito Na-hep |
| Capacidad (métrico) | 100 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la centrifugación de muestras de sangre, sodio heparinizado |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 CE |