Learn More
Hirschmann™ Tubos hematocrito
Excelentes para centrifugar sangre en el laboratorio. Los tubos de hematocrito Hirschmann Instruments™ se han fabricado con vidrio capilar desechable.
27.80€ - 28.35€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubo hematocrito |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para la centrifugación de muestras de sangre, sin heparina |
Longitud (métrico) | 75 ± 0,5 mm |
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 CE |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10146260
|
Hirschmann™
9100160 |
60 μl |
27.80€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10604162
|
Hirschmann™
9100175 |
75 μl |
28.35€
paquete de 1000 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- No heparinizado
- Codificado por colores
- De conformidad con la norma DIN EN ISO 12772, CE de conformidad con IVD 98/79 CE
Especificaciones
Tubo hematocrito | |
Para la centrifugación de muestras de sangre, sin heparina | |
75 ± 0,5 mm | |
DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 CE |