Learn More
Melford Hematoxylin
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- CAS Number: 517-28-2
- Molecular Formula: C16H14O6 3H2O
- Molecular Weight: 356.3
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 517-28-2 |
| Fórmula molecular | C16H14O6-3H2O |
| Cantidad | 100 g |