Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hemina, 99 %, porcina
Código de producto. 10506591
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
La hemina, 98 %, porcina, CAS # 16009-13-5, es una versión oxidada del hemo.Es un grupo protésico que contiene hierro en varias proteínas y puede ser una fuente alternativa de hierro dentro del huésped que contiene un anillo de porfirina que contiene un ion Fe2+.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La hemina derivada de la porcina es un grupo protésico que contiene hierro presente en algunas proteínas y puede ser una fuente alternativa de hierro dentro del huésped que contiene un anillo de porfirina que contiene un ion Fe2+
Aplicaciones
• La hemina es una protoporfirina IX que contiene un ión férrico de hierro (Fe3+) con un ligando de cloruro coordinador
•Se utiliza en la protección celular y controla los mecanismos biológicos
•Puede estimular la síntesis de globulina
•Se puede aplicar para estudiar las cepas bacterianas y las condiciones de crecimiento en los ensayos de colonias a corto plazo y en las transfecciones celulares.
•Se utiliza durante la preparación del medio de agar para cultivo de bacterias
• Este compuesto se ha utilizado en las células de macrófagos murinos L929 y J774 para estudiar la conjugación, caracterización y toxicidad del conjugado de ácido lipofosfoglicano-poliacrílico para la vacunación contra la leishmaniasis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16009-13-5
Fórmula molecular C34H32FeN4O4
Peso molecular (g/mol) 616.50
Número MDL MFCD00010726
Clave InChI GGIDWJQWCUJYRY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo chlorohemin, hemin chloride, protoferriheme, ferriheme, ferriprotoporphyrin ix chloride, ferriprotoporphyrin ix, panhematin, protohemin, protohemin ix, ferriprotoporphyrin
PubChem CID 131675604
Nombre IUPAC ácido 3-[18-(2-carboxietil)-8,13-bis(etenil)-3,7,12,17-tetrametil-23H-porfirin-21-id-2-il]propanoico; hierro; clorhidrato
SMILES [Fe+3].CC1=C2[N-]C(C=C3N=C(C=C4[N-]C(=CC5=NC(=C2)C(C)=C5C=C)C(C)=C4C=C)C(C)=C3CCC(O)=O)=C1CCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hemin
Nombre de nota 99%
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 4679
Formula Weight (peso de la fórmula) 651.95
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hemin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P420-Almacenar alejado de otros materiales.