Learn More
Hemina (porcina), + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Hemin is used in cellular protection and control mechanism. It stimulates the synthesis of globulin. It is also used to study the bacterial strains and growth conditions, in the short-term colony assays and cell transfections. Further, it is used to treat the symptoms of various porphyrias. In addition, it is used in the preparation of agar medium for the bacteria culture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La hemina se utiliza en el mecanismo de protección y control celular. Estimula la síntesis de globulina. También se utiliza para estudiar las cepas bacterianas y las condiciones de crecimiento, en los ensayos de colonias a corto plazo y en las transfecciones celulares. Además, se utiliza para tratar los síntomas de varias porfirias. Además, se utiliza en la preparación de medio de agar para el cultivo de bacterias.
Solubilidad
Soluble en amoníaco diluido, trimetilamina, p-toluidina y dimetilanilina. Ligeramente soluble en alcohol. Insoluble en agua
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
La hemina se utiliza en el mecanismo de protección y control celular. Estimula la síntesis de globulina. También se utiliza para estudiar las cepas bacterianas y las condiciones de crecimiento, en los ensayos de colonias a corto plazo y en las transfecciones celulares. Además, se utiliza para tratar los síntomas de varias porfirias. Además, se utiliza en la preparación de medio de agar para el cultivo de bacterias.
Solubilidad
Soluble en amoníaco diluido, trimetilamina, p-toluidina y dimetilanilina. Ligeramente soluble en alcohol. Insoluble en agua
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hemin (porcine) |
Punto de fusión | >300°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 5229914 |
Índice Merck | 14,4644 |
Información de solubilidad | Soluble in dilute ammonia,trimethylamine,p-toluidine and dimethylaniline. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in water |
Nombre IUPAC | ácido propanoico 3-[18-(2-carboxietil)-8,13-bis(etenil)-3,7,12,17-tetrametil-23H-porfirin-21-id-2-il]; hierro; clorhidrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 651.95 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |