Learn More
VELP Scientifica™ Hemispheric Bowls for Round Bottom Flasks
The Hemispheric Bowl is a suitable solution for replacing oil baths and mantles in order to perform clean and safe analysis with round bottom flasks.
Marca: VELP Scientifica™ A00000375
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se adapta de forma precisa a la placa de 135 mm de diámetro
- Aloja diferentes tamaños de matraces de fondo redondo
- Minimiza el riesgo de movimiento
- Garantiza transferencia de calor rápida
Especificaciones
Matraces de fondo redondo | |
5 L | |
Aluminio |
Cuenco para matraz | |
Aluminio |