Learn More
Thermo Scientific™ Filtro principal HEPA de recambio
Para su uso con: Para modelos de camisa de agua, modelos Steri-cycle y de calor directo (31X, 32X, 37X & 38X) e incubadoras serie8000
Marca: Thermo Scientific™ 760175
Detalles adicionales : Peso : 0.19800kg
Descripción
Ayude a garantizar una calidad del aire de Clase 100 medible con los filtros HEPA de recambio y kits de limpieza Thermo Scientific™.
Filtros HEPA
- filtrado al 99,97 % a 0,3 μm
- Compatibles con todas las estufas microbiológicas Thermo Scientific™ Forma™ serie II 3110, Thermo Scientific™ Steri-Cycle™ y Forma™ serie 310 (con opción de sistema de filtrado HEPA)
- El filtro de la cámara principal está disponible de forma independiente o integrado en un grupo con otros filtros en línea de la cámara
Especificaciones
Filtro HEPA de repuesto | |
Para modelos con camisa de agua, modelos Steri-cycle y de calor directo (31X, 32X, 37X y 38X) y estufas microbiológicas de la serie 8000 | |
LED | |
Accesorio, filtro HEPA de repuesto |