Learn More
Heparin sodium salt, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18065882
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Anticoagulant
Minimum activity: > 150 I.U./mg. Glycosaminoglycan that behaves as an anticoagulant. Binds with high affinity to antithrombin III (AT-III).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heparin sodium salt
CAS 9041-08-1
Número MDL MFCD00081689
Cantidad 100 mg
Porcentaje de pureza >98%