Learn More
Tampón HEPES, solución 1M, pH 7,3 (biología molecular), Fisher BioReagents
Agente tamponador de uso habitual
Marca:  Fisher BioReagents BP299-100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10041703
  • 39.20€ / 100 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Agente tamponador de uso habitual
Suele utilizarse HEPES como tampón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
≤0.01(0.1M solution) at 260nm, 0.004 max. (0.1M solution) at 280nm
1M Solution, pH 7.3
Sin designar
7.2 to 7.5
100 mL
DNase-, RNase- and Protease-Free
C8H18N2O4S
Protease free
N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N«-2-ethanesulfonic Acid
Biología molecular
HEPES Buffer
7365-45-9, 7732-18-5
De 0,95 a 1,05 M
Líquido
Sin ADNasa
Pass Test
Frasco de polietileno
15, 4689
238.197
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HEPES Buffer, 1M Solution, pH 7.3