Learn More
Tampón HEPES, solución 1 M, pH 7,3 (biología molecular), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10409893
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
500 ML
Código de producto. 10409893
Marca: Fisher BioReagents BP2991
Solicitar formato a granel o personalizado
Agente tamponador de uso habitual
Suele utilizarse HEPES como tampón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Absorbancia ≤0.01(0.1M solution) at 260nm, 0.004 max. (0.1M solution) at 280nm
Nombre del producto químico o material HEPES Buffer
Nombre de nota 1M Solution, pH 7.3
CAS 7365-45-9, 7732-18-5
Color Sin designar
Concentración De 0,95 a 1,05 M
pH 7.2 to 7.5
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
ADNasa Sin ADNasa
Notas de grado de pureza DNase-, RNase- and Protease-Free
Identificación Pass Test
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Envase Frasco de polietileno Nalgene
Proteasa Protease free
Índice Merck 15, 4689
Sinónimo N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N«-2-ethanesulfonic Acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.197
Grado Biología molecular