Learn More
HEPES (finos cristales blancos/biología molecular), Fisher BioReagents™
Descripción
Agente tamponador de uso habitual
Suele utilizarse HEPES como tampón.
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbancia | 0.01 max. (0.1M solution) at 280nm |
| Nombre del producto químico o material | HEPES |
| CAS | 7365-45-9 |
| Color | Blanco |
| pH | 5.0 to 6.5 |
| Forma física | Polvo/Sólido |
| Cantidad | 100 g |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Notas de grado de pureza | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99 % |
| Mostrar más |