Learn More
HEPES (finos cristales blancos/biología molecular), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
5 KG
500 GR
Descripción
Agente tamponador de uso habitual
Suele utilizarse HEPES como tampón.
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbancia | 0.01 max. (0.1M solution) at 280nm |
| Nombre del producto químico o material | HEPES |
| CAS | 7365-45-9 |
| Color | Blanco |
| pH | 5.0 to 6.5 |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 5 kg |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Formulación | N-2-hidroxietilopiperacina-N-2-etano ácido sulfónico |
| Notas de grado de pureza | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Mostrar más |