Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal hemisódica HEPES
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Descripción
HEPES hemisodium salt is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal hemisódica HEPES es un tampón común para las ciencias biológicas, especialmente utilizado en el cultivo celular para mantener el pH fisiológico. Actúa como un componente tamponador, que se utiliza en la preparación de tampones. Se describe como uno de los mejores tampones multiuso disponibles para su uso en investigación biológica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
La sal hemisódica HEPES es un tampón común para las ciencias biológicas, especialmente utilizado en el cultivo celular para mantener el pH fisiológico. Actúa como un componente tamponador, que se utiliza en la preparación de tampones. Se describe como uno de los mejores tampones multiuso disponibles para su uso en investigación biológica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tampón zwitteriónico |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 500 g |
Formulación | Ácido 4-(2-hidroxietil)-1-piperazinaetansulfónico sal sódica |
Información de solubilidad | Soluble en agua |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 497.58 |