Learn More
HEPPSO, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,0, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7042820
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
Código de producto. 15416039
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63877.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68399-78-0
Fórmula molecular C9H20N2O5S
Peso molecular (g/mol) 268.328
Número MDL MFCD00038351
Clave InChI GIZQLVPDAOBAFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 100205
ChEBI CHEBI:32951
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-3-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]propano-1-sulfónico
SMILES C1CN(CCN1CCO)CC(CS(=O)(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPPSO buffer soln.
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 7.0
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL